Learn More
Diformilfloroglucinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diformylphloroglucinol |
| CAS | 4396-13-8 |
| Fórmula molecular | C8H6O5 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,4,6-Trihydroxy-isophthalaldehyde, 2,4,6-Trihydroxy-1,3-benzenedicarboxaldehyde, 2,4-Diformylphloroglucinol, Phloroglucindialdehyde, Phloroglucinoldialdehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6O5/c9-2-4-6(11)1-7(12)5(3-10)8(4)13/h1-3,11-13H |
| SMILES | O=CC(C(O)=CC(O)=C1C=O)=C1O |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-trihidroxibenceno-1,3-dicarbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 182.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0215 |