Learn More
Tocris Bioscience™ DiFMUP
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18786946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18786946 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18786946 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6882/5
Fluorescent phosphatase substrate
DiFMUP is a fluorescent phophatase substrate widely used for the detection of phosphatase activity. The reaction product of DiFMUP has excitation/emission maxima of 358/455 nm.
Note: This product is typically prepared in DMSO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,8-Difluoro-4-methyl-7-(phosphonooxy)-2H-1-benzopyran-2-one
CAS 214491-43-7
Cantidad 5 mg
Objetivo Enzyme Probes and Enzyme Substrates
Fórmula molecular C10H7F2O6P
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.13
Tipo de producto Fluorescent substrate
Pureza 95%