Learn More
Difluprednate, MedChemExpress
Descripción
Difluprednate is a topical corticosteroid, which is thought to act by the induction of phospholipase A2 inhibitory proteins (lipocortins). Difluprednate is used for the symptomatic treatment of inflammation and pain associated with ocular surgery.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Difluprednate |
| CAS | 23674-86-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H34F2O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (491.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@]([C@]12C)(CC[C@@]1([H])[C@@](C[C@H](F)C3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C2)OC(CCC)=O)COC(C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 508.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 508.55 |
| Mostrar más |