Learn More
Ácido Difluorometilendifosfónico, TRC
Código de producto. 30384190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30384190 25 mg 25 miligramos
30372934 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30384190 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44584525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10596-32-4
Fórmula molecular C H4 F2 O6 P2
Peso molecular (g/mol) 211.98
Nombre IUPAC [ácido difluoro(fosfono)metil]fosfónico
SMILES OP(=O)(O)C(F)(F)P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Difluoromethylenediphosphonic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH4F2O6P2/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.9451