Learn More
Éter difluorometílico 2,2,2-trifluoroetílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane |
| CAS | 1885-48-9 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C3 H3 F5 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Isoflurane Imp. B (EP), Isoflurane USP Related Compound B, Isoflurane USP RC B, 2-(Difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3F5O/c4-2(5)9-1-3(6,7)8/h2H,1H2 |
| SMILES | FC(F)OCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-(difluorometoxi)-1,1,1-trifluoroetano |
| Peso molecular (g/mol) | 150.05 |
| Mostrar más |