Learn More
Cloruro de difluorometanosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Difluoromethanesulfonyl Chloride |
| CAS | 1512-30-7 |
| Fórmula molecular | CHClF2O2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,1-Difluoromethanesulfonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CHClF2O2S/c2-7(5,6)1(3)4/h1H |
| SMILES | FC(F)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de difluorometanosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 150.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.9354 |