Learn More
Ácido difluoroacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Difluoroacetic acid |
| CAS | 381-73-7 |
| Fórmula molecular | C2 H2 F2 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Acetic acid, difluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2-Difluoroacetic acid, Difluoroacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2F2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6) |
| SMILES | OC(=O)C(F)F |
| Nombre IUPAC | ácido 2,2-difluoroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 96.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.0023 |