Learn More
Ácido difluoroacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15730819 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mL
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
2.50 ML
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15730819 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10532761 2.5 mL Frasco de vidrio 2.50 ML
15720819 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15730819 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162120500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00€
    307.65€ / 50 ml
    Ahorro 51.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 381-73-7 | C2H2F2O2 | 96.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 381-73-7
Fórmula molecular C2H2F2O2
Peso molecular (g/mol) 96.03
Número MDL MFCD00004220
Clave InChI PBWZKZYHONABLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo difluoroacetic acid, acetic acid, difluoro, difluoressigsaeure, 1,1-difluoroacetic acid, unii-zqk1c95k3n, zqk1c95k3n, acetic acid, 2,2-difluoro, difluoroaceticacid, difluoracetic acid, difluoro-acetic acid
PubChem CID 9788
ChEBI CHEBI:23716
Nombre IUPAC ácido 2,2-difluoroacético
SMILES C(C(=O)O)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Difluoroacetic acid
Punto de fusión -1°C
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.5200g/mL
Punto de ebullición 132°C to 134°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2CHCO2H
Índice de refracción 1.3420 to 1.345
Cantidad 50 mL
Beilstein 02, 193
Gravedad específica 1.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido