Learn More
Ácido difluoroacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15720819 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mL
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
2.50 ML
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15720819 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10532761 2.5 mL Frasco de vidrio 2.50 ML
15730819 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15720819 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162120100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    107.00€ / 10 ml
    Ahorro 4.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 381-73-7 | C2H2F2O2 | 96.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 381-73-7
Fórmula molecular C2H2F2O2
Peso molecular (g/mol) 96.03
Número MDL MFCD00004220
Clave InChI PBWZKZYHONABLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo difluoroacetic acid, acetic acid, difluoro, difluoressigsaeure, 1,1-difluoroacetic acid, unii-zqk1c95k3n, zqk1c95k3n, acetic acid, 2,2-difluoro, difluoroaceticacid, difluoracetic acid, difluoro-acetic acid
PubChem CID 9788
ChEBI CHEBI:23716
Nombre IUPAC ácido 2,2-difluoroacético
SMILES C(C(=O)O)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Difluoroacetic acid
Punto de fusión -1°C
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.5200g/mL
Punto de ebullición 132°C to 134°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2CHCO2H
Índice de refracción 1.3420 to 1.345
Cantidad 10 mL
Beilstein 02, 193
Gravedad específica 1.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Difluoroacetic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: difluoroacetic acid