Learn More
Ácido difluoroacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475133 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11475133 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12787.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 381-73-7 | C2H2F2O2 | 96.033 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 381-73-7
Fórmula molecular C2H2F2O2
Peso molecular (g/mol) 96.033
Número MDL MFCD00004220
Clave InChI PBWZKZYHONABLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo difluoroacetic acid, acetic acid, difluoro, difluoressigsaeure, 1,1-difluoroacetic acid, unii-zqk1c95k3n, zqk1c95k3n, acetic acid, 2,2-difluoro, difluoroaceticacid, difluoracetic acid, difluoro-acetic acid
PubChem CID 9788
ChEBI CHEBI:23716
Nombre IUPAC ácido 2,2-difluoroacético
SMILES C(C(=O)O)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Difluoroacetic acid
Punto de fusión -1°C
Densidad 1.526
Punto de ebullición 132°C to 134°C
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.343
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1098588
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.03
Porcentaje de pureza 98%