Learn More
Sal de calcio con atorvastatina difluoro, TRC
Código de producto. 30005639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005639 10 mg 10 miligramos
30004310 5 mg 5 miligramos
30006046 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44564510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693793-53-2
Fórmula molecular 2 C33 H33 F2 N2 O5 . Ca
Peso molecular (g/mol) 1191.32
Sinónimo 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2,3-bis(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-4-[(phenylamino)carbonyl]-, calcium salt (2:1), (βR,δR)-, Atorvastatin Related Compound C (USP), (3R,5R)-7-[2,3-Bis(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid calcium salt, Fluoroatorvastatin calcium salt
Nombre IUPAC calcio; (3R,5R)-7-[2,3-bis(4-fluorofenil)-4-(fenilcarbamoil)-5-propán-2-ilpirrrol-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato
SMILES [Ca+2].CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccc(F)cc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-].CC(C)c5c(C(=O)Nc6ccccc6)c(c7ccc(F)cc7)c(c8ccc(F)cc8)n5CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Difluoro impurity, or (3R,5R)-7-[3-(phenylcarbamoyl)-4,5-bis(4-fluorophenyl)-2-isopropyl-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid calcium salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C33H34F2N2O5.Ca/c2*1-20(2)31-30(33(42)36-25-6-4-3-5-7-25)29(21-8-12-23(34)13-9-21)32(22-10-14-24(35)15-11-22)37(31)17-16-26(38)18-27(39)19-28(40)41;/h2*3-15,20,26-27,38-39H,16-19H2,1-2H3,(H,36,42)(H,40,41);/q;;+2/p-2/t2*26-,27-;/m11./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1190.4341