Learn More
Difluoro Atorvastatin Acetonide tert-butílico éster, TRC
Código de producto. 30382979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30382979 10 mg 10 miligramos
30374897 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44545510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693793-87-2
Fórmula molecular C40H46F2N2O5
Peso molecular (g/mol) 672.8
Sinónimo (4R,6R)-6-[2-[2,3-Bis(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-Dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Nombre IUPAC tert-butil 2-((4R,6R)-6-(2-(2,3-bis(4-fluorofenil)-5-isopropil-4-(fenilcarbamoilo)-1H-pirrrol-1-il)etilo)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il)acetato
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)C2=C(C(C)C)N(CC[C@@H](OC(C)(C)O3)C[C@@H]3CC(OC(C)(C)C)=O)C(C4=CC=C(F)C=C4)=C2C5=CC=C(F)C=C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Difluoro Atorvastatin Acetonide tert-Butyl Ester
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H46F2N2O5/c1-25(2)36-35(38(46)43-30-11-9-8-10-12-30)34(26-13-17-28(41)18-14-26)37(27-15-19-29(42)20-16-27)44(36)22-21-31-23-32(48-40(6,7)47-31)24-33(45)49-39(3,4)5/h8-20,25,31-32H,21-24H2,1-7H3,(H,43,46)/t31-,32-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 672.34