Learn More
Difluocortolone, TRC
Código de producto. 30137956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137956 250 mg 250 miligramos
30134113 500 mg 500 miligramos
30008491 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD447019250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2607-06-9
Fórmula molecular C22H28F2O4
Peso molecular (g/mol) 394.45
Sinónimo Diflucortolone, (6alpha,11beta,16alpha)-6,9-Difluoro-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 6alpha,9-Difluoro-11beta,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one,
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Difluocortolone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H36F2O5/c1-5-6-7-23(33)34-14-21(31)24-15(2)10-17-18-12-20(28)19-11-16(30)8-9-26(19,4)27(18,29)22(32)13-25(17,24)3/h8-9,11,15,17-18,20,22,24,32H,5-7,10,12-14H2,1-4H3/t15-,17+,18+,20+,22+,24-,25+,26+,27+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.1956
Porcentaje de pureza >95%