Learn More
Diflunisal, TRC
Código de producto. 30133250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133250 1 g 1 g
30132854 25 g 25 g
30006936 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133250 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4457511G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22494-42-4
Fórmula molecular C13 H8 F2 O3
Peso molecular (g/mol) 250.2
Sinónimo 3-Biphenylcarboxylic acid, 2',4'-difluoro-4-hydroxy-, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid, 5-(2,4-Difluorophenyl)salicylic acid, Adomal, Difludol, Diflunisal, Diflusinal, Dolisal, Doloban, Dolobid, Dolobis, Flovacil, Fluniget, Fluodonil, Flustar, MK 647
Nombre IUPAC ácido 5-(2,4-difluorofenil)-2-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diflunisal
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0442