Learn More
Diflunisal, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15577539 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15577539 5 g 5 g
15567539 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15577539 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460890050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22494-42-4
Fórmula molecular C13H8F2O3
Peso molecular (g/mol) 250.20
Número MDL MFCD00057834
Clave InChI HUPFGZXOMWLGNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diflunisal, dolobid, dolobis, fluniget, flovacil, fluodonil, adomal, flustar, 5-2,4-difluorophenyl salicylic acid, diflunisalum
PubChem CID 3059
ChEBI CHEBI:39669
Nombre IUPAC ácido 5-(2,4-difluorofenil)-2-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)C1=CC=C(F)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diflunisal
Punto de fusión 207.0°C to 209.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (60°C, 4 H) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal F2C6H3C6H3(OH)COOH
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol, dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.2
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diflunisal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.