Learn More
Diflunisal, Mikromol™
Descripción
Diflunisal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diflunisal |
| CAS | 22494-42-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Diflunisal |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H8 F2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-Biphenylcarboxylic acid, 2',4'-difluoro-4-hydroxy-, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid, 5-(2,4-Difluorophenyl)salicylic acid, Adomal, Difludol, Diflunisal, Diflusinal, Dolisal, Doloban, Dolobid, Dolobis, Flovacil, Fluniget, Fluodonil, Flustar, MK 647 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F |
| Nombre IUPAC | ácido 5-(2,4-difluorofenil)-2-hidroxibenzoico |
| Mostrar más |