Learn More
Éster metílico de diflunisal, Mikromol™
Código de producto. 30458666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458666 4 x 25 mg 100 miligramos
30049642 100 mg 100 miligramos
30049954 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458666 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3050.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico de diflunisal, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diflunisal Methyl Ester
CAS 55544-00-8
Nombres de analitos o componentes Diflunisal Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H10 F2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Diflunisal Methyl Ester, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid methyl ester, Diflunisal methyl ester, Methyl 2',4'-difluoro-4-hydroxybiphenyl-3-carboxylate, Methyl 5-(2,4-difluorophenyl)salicylate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10F2O3/c1-19-14(18)11-6-8(2-5-13(11)17)10-4-3-9(15)7-12(10)16/h2-7,17H,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F
Nombre IUPAC 5-(2,4-difluorofenil)-2-hidroxibenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 264.22
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0598 g/mol