Learn More
Éster metílico de diflunisal, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de diflunisal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diflunisal Methyl Ester |
| CAS | 55544-00-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Diflunisal Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H10 F2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Diflunisal Methyl Ester, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid methyl ester, Diflunisal methyl ester, Methyl 2',4'-difluoro-4-hydroxybiphenyl-3-carboxylate, Methyl 5-(2,4-difluorophenyl)salicylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10F2O3/c1-19-14(18)11-6-8(2-5-13(11)17)10-4-3-9(15)7-12(10)16/h2-7,17H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F |
| Nombre IUPAC | 5-(2,4-difluorofenil)-2-hidroxibenzoato de metilo |
| Mostrar más |