Learn More
Éster isopropílico de diflunisal, Mikromol™
Código de producto. 30049678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049678 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049678 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3050.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de diflunisal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diflunisal Isopropyl Ester
CAS 1381777-24-7
Nombres de analitos o componentes Diflunisal Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H14 F2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diflunisal Isopropyl Ester, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid 1-methylethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F2O3/c1-9(2)21-16(20)13-7-10(3-6-15(13)19)12-5-4-11(17)8-14(12)18/h3-9,19H,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F
Nombre IUPAC 5-(2,4-difluorofenil)-2-hidroxibenzoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 292.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0911 g/mol