Learn More
Éster etílico de diflunisal, Mikromol™
Código de producto. 30051760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051760 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051760 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3050.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de diflunisal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diflunisal Ethyl Ester
CAS 126093-86-5
Nombres de analitos o componentes Diflunisal Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H12 F2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diflunisal Ethyl Ester, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12F2O3/c1-2-20-15(19)12-7-9(3-6-14(12)18)11-5-4-10(16)8-13(11)17/h3-8,18H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F
Nombre IUPAC 5-(2,4-difluorofenil)-2-hidroxibenzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 278.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0755 g/mol