Learn More
Metabolito de diflufenicán AE B107137 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314922 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314922 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12631010AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diflufenican Metabolite AE B107137
CAS 36701-89-0
Nombres de analitos o componentes Diflufenican Metabolite AE B107137
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H8 F3 N O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Diflufenican Metabolite AE B107137, 2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(3-Trifluoromethylphenoxy)-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(3-Trifluoromethylphenoxy)nicotinic acid, 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8F3NO3/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)20-11-10(12(18)19)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,18,19)
SMILES OC(=O)c1cccnc1Oc2cccc(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 2-[3-(trifluorometil)fenoxi]piridina-3-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 283.2
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.0456 g/mol