Learn More
Diflubenzurón, TRC
Código de producto. 30138536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138536 10 g 10 g
30134801 1 g 1 g
17900345 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44552010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35367-38-5
Fórmula molecular C14 H9 Cl F2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 310.68
Sinónimo N-[[(4-Chlorophenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea, AI 3-29054, Diflubenzuron, Difluron, Dimilin, Dimilin 25, Du-Dim, Duphar PH 60-40, Larvakil, Micromite, Micromite (Uniroyal), Minerin, Mosdop P, Mosdop TB, N-(2,6-Difluorobenzoyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea, N-(p-Chlorophenyl)-N'-(2,6-difluorobenzoyl)urea, OMS 1804, PH 60-40, Rotadin, Sniper, Sniper (benzoylurea insecticide), Suniao-one, TH 6040, Thompson-Hayward 6040
Nombre IUPAC N-[(4-clorofenil)carbamoil]-2,6-difluorobenzamida
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diflubenzuron
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.0321