Learn More
Diflubenzurón, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321204 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30321204 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC12630000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diflubenzuron
CAS 35367-38-5
Nombres de analitos o componentes Diflubenzuron
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C14 H9 Cl F2 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC N-[(4-clorofenil)carbamoil]-2,6-difluorobenzamida
Peso molecular (g/mol) 310.68
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 310,0321 g/mol