Learn More
Diflubenzurón 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323343 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323343 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12630000AC1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diflubenzuron
CAS 35367-38-5
Nombres de analitos o componentes Diflubenzuron
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C14 H9 Cl F2 N2 O2
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC N-[(4-clorofenil)carbamoil]-2,6-difluorobenzamida
Solvent or Matrix Acetona
Peso molecular (g/mol) 310.68
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 310,0321 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.