Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 162320-67-4 |
| Temperatura de inflamación | 425°C |
| Fórmula molecular | C14H7ClF2N4 |
| Número MDL | MFCD08273816 |
| Punto de ebullición | 211°C |
| Industry Type | ACARICIDAS E INSECTICIDAS |
| Peso molecular (g/mol) | 304.68 |
| Cantidad | 25 mg |
| Grado | Estándar analítico |