Learn More
diflovidazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flufenzine |
| CAS | 162320-67-4 |
| Fórmula molecular | C14 H7 Cl F2 N4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Cascade, 4-tert-butyl-2-fluoro-α,α,α-trifluoro-p-toluidide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H7ClF2N4/c15-9-5-2-1-4-8(9)13-18-20-14(21-19-13)12-10(16)6-3-7-11(12)17/h1-7H |
| SMILES | Fc1cccc(F)c1c2nnc(nn2)c3ccccc3Cl |
| Nombre IUPAC | 3-(2-clorofenil)-6-(2,6-difluorofenil)-1,2,4,5-tetrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 304.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.0327 |