Learn More
Diflorasona, TRC
Código de producto. 30135091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135091 100 mg 100 miligramos
30005732 10 mg 10 miligramos
30012743 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD445495100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2557-49-5
Fórmula molecular C22 H28 F2 O5
Peso molecular (g/mol) 410.45
Sinónimo Diflorasone, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6,9-difluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α,9-difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl- (8CI), (6α,11β,16β)-6,9-Difluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Nombre IUPAC (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-6,9-difluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetilo)-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantrina-3-one
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diflorasone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28F2O5/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,24)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-25/h4-5,7,11,13-14,16-17,25,27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13-,14-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.1905