Learn More
Diflorasona Diacetato, TRC
Código de producto. 30180104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180104 250 mg 250 miligramos
30179747 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180104 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD445500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33564-31-7
Fórmula molecular C26 H32 F2 O7
Peso molecular (g/mol) 494.52
Sinónimo (6α,11β,16β)-17,21-Bis(acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dermaflor, Diacort, Diflorasone 17,21-diacetate, Diflorasone diacetate, Difulal, Florone, Maxiflor, Psorcon, Soriflor, U 34865
Nombre IUPAC [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-acetiloxi-6,9-difluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantrina-17-il]-2-oxoetilo] acetato
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)C)C(=O)COC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diflorasone Diacetate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H32F2O7/c1-13-8-17-18-10-20(27)19-9-16(31)6-7-23(19,4)25(18,28)21(32)11-24(17,5)26(13,35-15(3)30)22(33)12-34-14(2)29/h6-7,9,13,17-18,20-21,32H,8,10-12H2,1-5H3/t13-,17-,18-,20-,21-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.2116