Learn More
Diflorasona 21-propionato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diflorasone 21-propionate |
| CAS | 541502-98-1 |
| Fórmula molecular | C25H32F2O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (6α,11β,16β)-6,9-Difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H32F2O6/c1-5-21(31)33-12-20(30)25(32)13(2)8-15-16-10-18(26)17-9-14(28)6-7-22(17,3)24(16,27)19(29)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,29,32H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15-,16-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | OC1=CC(CC[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)=C3C=C1Br |
| Peso molecular (g/mol) | 466.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.2167 |