Learn More
Diflorasona 17-propionato-21-mesilato, TRC
Código de producto. 30137848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137848 100 mg 100 miligramos
30132701 50 mg 50 miligramos
30008808 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137848 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD445513100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84509-92-2
Fórmula molecular C26H34F2O8S
Peso molecular (g/mol) 544.61
Sinónimo (6α,11β,16β)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione
Nombre IUPAC (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-6,9-difluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-17-(2-(((metilsulfonil)oxi)acetilo)-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-3H-ciclopenta[a]fentrantra-17-propionato de la fenancia
SMILES O=C([C@]([C@]([C@@]1([H])C2)(C[C@H](O)[C@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@]1([H])C[C@H](F)C3=CC4=O)C)([C@H]2C)OC(CC)=O)CO[S](=O)(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diflorasone 17-Propionate-21-mesylate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34F2O8S/c1-6-22(32)36-26(21(31)13-35-37(5,33)34)14(2)9-16-17-11-19(27)18-10-15(29)7-8-23(18,3)25(17,28)20(30)12-24(16,26)4/h7-8,10,14,16-17,19-20,30H,6,9,11-13H2,1-5H3/t14-,16-,17-,19-,20-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.19