Learn More
Faithful™ Differential Blood Cell Counter
Código de producto. 11708731
Encompass
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
250 x 80 x 50 mm
320 x 80 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11708731 320 x 80 x 50 mm 1 PCS
11732779 250 x 80 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11708731 Proveedor Faithful™ N.º de proveedor DBC9
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Manual incremental counter with a durable ABS plastic outer shell. Faithful™ Differential Blood Cell Counter is ideal for classifying and counting white blood cells.
  • ABS outer shell can resist collision.
  • Color charts of white blood cells are supplied.
  • Bell sound at 100% total record count.
  • Reset knob clears figures.
  • Quality certification: ISO 9001, ISO 13485
Especificaciones
N.º de llaves 5 Keys
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 320 x 80 x 50 mm
Incluye Totalizer