Learn More
Difetialone, TRC
Código de producto. 18061540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18061540 10 mg 10 miligramos
18033350 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18061540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44545010MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104653-34-1
Fórmula molecular C31 H23 Br O2 S
Peso molecular (g/mol) 539.48
Sinónimo 2H-1-Benzothiopyran-2-one, 3-[3-(4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]-4-hydroxy-, 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one, Baraki, Difethialone, Difethiarol, LM 2219
Nombre IUPAC 3-[3-[4-(4-bromofenil)fenilo]-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-il]-4-hidroxitiocromeno-2-uno
SMILES OC1=C(C2CC(Cc3ccccc23)c4ccc(cc4)c5ccc(Br)cc5)C(=O)Sc6ccccc16
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Difethialone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H23BrO2S/c32-24-15-13-20(14-16-24)19-9-11-21(12-10-19)23-17-22-5-1-2-6-25(22)27(18-23)29-30(33)26-7-3-4-8-28(26)35-31(29)34/h1-16,23,27,33H,17-18H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.0602
Porcentaje de pureza >95%