Learn More
Difenoconazol, TRC
Código de producto. 30005592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005592 500 mg 500 miligramos
30007472 1 g 1 g
17903415 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005592 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD445370500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119446-68-3
Fórmula molecular C19 H17 Cl2 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 406.26
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]- (9CI, ACI), 1-[[2-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (ACI), BaiJunTong, Bardos Neu, CGA 169374, Difenconazole, Difenoconazole, Dividend, Dividend (fungicide), Dragon, Plover, Score, Score 10WG, Score EC 250, Sico
Nombre IUPAC 1-[[2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-metil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1,2,4-triazol
SMILES CC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Oc4ccc(Cl)cc4)cc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Difenoconazole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17Cl2N3O3/c1-13-9-25-19(27-13,10-24-12-22-11-23-24)17-7-6-16(8-18(17)21)26-15-4-2-14(20)3-5-15/h2-8,11-13H,9-10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.0647