Learn More
difenoconazol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Difenoconazole |
| CAS | 119446-68-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Difenoconazole |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C19 H17 Cl2 N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H17Cl2N3O3/c1-13-9-25-19(27-13,10-24-12-22-11-23-24)17-7-6-16(8-18(17)21)26-15-4-2-14(20)3-5-15/h2-8,11-13H,9-10H2,1H3 |
| SMILES | CC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Oc4ccc(Cl)cc4)cc3Cl |
| Nombre IUPAC | 1-[[2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-metil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1,2,4-triazol |
| Peso molecular (g/mol) | 406.26 |
| Mostrar más |