Learn More
Difenoconazol-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Difenoconazole-d6 |
| CAS | 2748435-80-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19H11D6Cl2N3O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Difenoconazole D6 (1,1,2,3,3,3-propyl D6), Difenoconazole-d6, Difenoconazole-d6 (1,3-dioxolan-4,5,5-d3-4-methyl-d3) (mixture of diastereomers), Difenoconazole-D6 (4-(methyl-D3)-1,3-dioxolan-2-yl-4,5,5-D3), 1-[[2-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-(methyl-d3)-1,3-dioxolan-2-yl-4,5,5-d3]methyl]-1H-1,2,4-triazole, Dividend-d6, Dividend (fungicide)-d6, Dragon-d6, Plover-d6, Score-d6, Score 10WG-d6, Score EC 250-d6, Sico-d6, Bardos Neu-d6, CGA 169374-d6, 1-[[2-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole-d6, Difenoconazole D6 (1,1,2,3,3,3-propyl-D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H17Cl2N3O3/c1-13-9-25-19(27-13,10-24-12-22-11-23-24)17-7-6-16(8-18(17)21)26-15-4-2-14(20)3-5-15/h2-8,11-13H,9-10H2,1H3/i1D3,9D2,13D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC(Cn2cncn2)(OC1([2H])[2H])c3ccc(Oc4ccc(Cl)cc4)cc3Cl |
| Nombre IUPAC | 1-[[2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4,4,5-trideuterio-5-(trideuteriometil)-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1,2,4-triazol |
| Peso molecular (g/mol) | 412.3 |
| Mostrar más |