Learn More
Difenoconazol 1000 μg/ml en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311373 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311373 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12609000TO1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Difenoconazole
CAS 119446-68-3
Nombres de analitos o componentes Difenoconazole
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C19 H17 Cl2 N3 O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17Cl2N3O3/c1-13-9-25-19(27-13,10-24-12-22-11-23-24)17-7-6-16(8-18(17)21)26-15-4-2-14(20)3-5-15/h2-8,11-13H,9-10H2,1H3
SMILES CC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Oc4ccc(Cl)cc4)cc3Cl
Nombre IUPAC 1-[[2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-metil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1,2,4-triazol
Solvent or Matrix Toluene
Peso molecular (g/mol) 406.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.0647 g/mol