Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Difenoconazol |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 119446-68-3 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 82°C |
| Sinónimo | 1-[(2-[2-Chloro-4-(4-chloro-phenoxy)-phenyl]-4-methyl[1,3]dioxolan-2-yl)methyl]-1H-1,2,4-triazole |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 406.26 |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Estándar analítico |