Learn More
N-óxido de difenidol, Mikromol™
Código de producto. 30049613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049613 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049613 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3053.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de difenidol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Difenidol N-Oxide
CAS 40220-79-9
Nombres de analitos o componentes Difenidol N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H27 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Difenidol N-Oxide, 1-Piperidinebutanol, alpha,alpha-diphenyl-, 1-oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO2/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22(24)16-8-3-9-17-22/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2
SMILES OC(CCC[N+]1([O-])CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-(1-oxidopiperidin-1-io-1-il)-1,1-difenilbutan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 325.44
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.2042 g/mol