Learn More
Clorhidrato de difenidol, Mikromol™
Código de producto. 17962706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962706 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17962706 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3053.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de difenidol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Difenidol Hydrochloride
CAS 3254-89-5
Nombres de analitos o componentes Difenidol Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H27 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ansmin, Cefadol, Celmidol, Difenidol hydrochloride, Difenidolin, Diphenidol hydrochloride, Maniol, Mecalmin, Pineroro, SKF 478A, Satanolon, Tenesdol, Vontrol, Wansar, 1-Piperidinebutanol, alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Piperidinebutanol, alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), SKF-478A
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO.ClH/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22-16-8-3-9-17-22;/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2;1H
SMILES Cl.OC(CCCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1,1-difenil-4-piperidin-1-ilbutan-1-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 345.91
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 345,1859 g/mol