Learn More
Difenacoum, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Difenacoum |
| CAS | 56073-07-5 |
| Fórmula molecular | C31 H24 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-(3-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Difenacoum, Diphenacoum, Neosorexa, Ratak |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H24O3/c32-30-26-12-6-7-13-28(26)34-31(33)29(30)27-19-24(18-23-10-4-5-11-25(23)27)22-16-14-21(15-17-22)20-8-2-1-3-9-20/h1-17,24,27,32H,18-19H2 |
| SMILES | OC1=C(C2CC(Cc3ccccc23)c4ccc(cc4)c5ccccc5)C(=O)Oc6ccccc16 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-[3-(4-fenilfenil)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il]cromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 444.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 444.1725 |