Learn More
Gibco™ Difco™ Yeast Extract, ultra-filtered (UF)
Descripción
- Extracto de levadura ultrafiltrado diseñado específicamente para aplicaciones de cultivo de células de mamíferos
- Con su bajo nivel de endotoxinas (inferior o igual a 500 UE/g) y un alto contenido de vitaminas B naturales, se puede utilizar de forma eficaz para reducir la necesidad de suero bovino fetal
- Los extractos de levadura son concentrados de la porción hidrosoluble de las células autolisadas de Saccharomyces cerevisiae.
- Los extractos de levadura Gibco proceden de levadura de panadería de crecimiento primario.
- Estos productos libres de material de origen animal son adecuados para su uso como suplementos nutricionales multifuncionales en cultivos de células de mamíferos, fermentación microbiana y cultivo de células de insectos.
- El extracto de levadura aporta vitaminas hidrosolubles esenciales, aminoácidos, péptidos y carbohidratos a la formulación de cualquier medio.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | LUO |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Tipo de célula | Bacterias |
| Tipo de cultivo | Mamíferos, insectos, microbios |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Formato | Frasco |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular y fermentación microbiana, aplicación en cultivo tisular |
| Línea de productos | Difco |
| Cantidad | 500 g |
| Mostrar más |