Learn More
Gibco™ Difco™ Yeast Extract, low-dusting (LD)
Código de producto. 16239741
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16239741 10 kg 10 Kg
16209741 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16239741 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 210941
Formulación de medios de cultivo para el cultivo de microorganismos heterótrofos.
  • El extracto de levadura se ha diseñado para limitar la cantidad de polvo generado en comparación con otros extractos de levadura secados por pulverización.
  • Los extractos de levadura son concentrados de la porción hidrosoluble de las células autolisadas de Saccharomyces cerevisiae.
  • Los extractos de levadura Gibco™ proceden de levadura de panadería de crecimiento primario.
  • Estos productos libres de material de origen animal son adecuados para su uso como suplementos nutricionales multifuncionales en cultivos de células de mamíferos, fermentación microbiana y cultivo de células de insectos.
  • El extracto de levadura aporta vitaminas hidrosolubles esenciales, aminoácidos, péptidos y carbohidratos a la formulación de cualquier medio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Este producto no contiene HAP; este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65; clase de peligro WHMIS - No controlado - Este producto se ha clasificado de acuerdo con los criterios de peligro de los reglamentos de productos controlados de Canadá (CPR) y la SDS contiene toda la información requerida por los CPR.
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Tipo de célula Bacterias
Tipo de cultivo Mamíferos, insectos, microbios
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones en cultivo celular de insectos, vacunas, microbios, mamíferos
Línea de productos Difco
Cantidad 10 kg
Fuente Levadura sin componentes de origen animal