Learn More
Gibco™ Difco™ Yeast Extract, low-dusting (LD)
Código de producto. 16209741 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16209741 500 g 500 g
16239741 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16209741 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 210933
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Formulación de medios de cultivo para el cultivo de microorganismos heterótrofos.
  • El extracto de levadura se ha diseñado para limitar la cantidad de polvo generado en comparación con otros extractos de levadura secados por pulverización.
  • Los extractos de levadura son concentrados de la porción hidrosoluble de las células autolisadas de Saccharomyces cerevisiae.
  • Los extractos de levadura Gibco™ proceden de levadura de panadería de crecimiento primario.
  • Estos productos libres de material de origen animal son adecuados para su uso como suplementos nutricionales multifuncionales en cultivos de células de mamíferos, fermentación microbiana y cultivo de células de insectos.
  • El extracto de levadura aporta vitaminas hidrosolubles esenciales, aminoácidos, péptidos y carbohidratos a la formulación de cualquier medio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad LUO
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Tipo de célula Bacterias
Tipo de cultivo Mamíferos, insectos, microbios
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) Formulación de medios de cultivo para el cultivo de microorganismos heterotróficos
Línea de productos Difco
Cantidad 500 g
Fuente Levadura sin componentes de origen animal