Learn More
BD Agar XLD (xilosa, lisina, desoxicolato) Difco™
Código de producto. 11793503
Change view
Click to view available options
Agar XLD; cantidad: 10 kg
Código de producto.
11793503 Agar XLD; cantidad: 10 kg
1 options
Código de producto. 11793503 Proveedor BD N.º de proveedor 278830
Agar XLD BD Difco™: medio moderadamente selectivo recomendado para el aislamiento y la diferenciación de patógenos intestinales, especialmente especies de Shigella.
  • Medio deshidratado moderadamente selectivo
  • Aislamiento y diferenciación de patógenos entéricos, especialmente especies de Shigella
  • Certificaciones: AOAC , BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO , JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar XLD
Formulación Xilosa 3,5 g/l, L-lisina 5 g/l, lactosa 7,5 g/l, sacarosa 7,5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, extracto de levadura 3 g/l, rojo de fenol 0,08 g/l, desoxicolato de sodio 2,5 g/l, citrato de amonio férrico 0,8 g/l, tiosulfato sódico 6,8 g/l, agar 13,5 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el aislamiento y la diferenciación de patógenos intestinales
Tipo de empaquetado Balde
Cantidad 10 kg