Learn More
BD Caldo de dextrosa Sabouraud Difco™
Descripción
El caldo de dextrosa Sabouraud se utiliza para cultivar levaduras y mohos en cosméticos. La farmacopea estadounidense (USP) recomienda el uso del caldo de dextrosa Sabouraud para aislar «Candida albicans» de productos farmacéuticos no estériles.
- Los medios de dextrosa Sabouraud son medios de peptona complementados con dextrosa para favorecer el crecimiento de hongos.
- Las peptonas son fuentes de factores de crecimiento nitrogenados.
- El hidrato de carbono proporciona una fuente de energía para el crecimiento de microorganismos.
- pH (3,0% de solución, 25 °C): 5,6 ± 0,2
- Muestra respuesta de cultivo a: «Aspergillus brasiliensis (níger)» 16404, «Candida albicans» 10231, «Lactobacillus casei» 9595, «Saccharomyces cerevisiae» 9763, «Candida albicans» 10231
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BAM, EP, JP, USP |
| Color | Beige claro |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Formulario | Polvo deshidratado |
| Tipo de medios | caldo de dextrosa Sabouraud |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | 5 g/l de digestión péptica de tejido animal, 5 g/l de digestión pancreática de caseína, 20 g/l de dextrosa |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de levaduras, mohos y microorganismos acidúricos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |