Learn More
BD Antisueros polivalentes Difco™
Código de producto. 11702874
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Shigella polivalente Grupo A
Shigella polivalente Grupo A1
Shigella polivalente Grupo D
Shigella polivalente grupo B
Tamaño de la unidad:
3 ml
5 ml
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11702874 Shigella polivalente Grupo A1 3 ml
17352361 Shigella polivalente grupo B cada uno
11894422 Shigella polivalente Grupo A 5 ml
11772894 Shigella polivalente Grupo D 3 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11702874 Proveedor BD N.º de proveedor 227761
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la prueba de aglutinación
Antisuero polivalente de salmonela
  • Antisueros de control febril
  • Ayuda en la detección de enfermedades como la salmonelosis, la brucelosis y la rickettsiosis
  • Pruebas cualitativas y semicuantitativas de aglutinación en tubos o portaobjetos para anticuerpos homólogos
  • Se utilizan junto con antígenos febriles como controles positivos o negativos
Grupo polivalente de antisuero de Shigella
  • Para la identificación de especies de Shigella identificadas morfológicamente y bioquímicamente
  • Solo se puede utilizar en la prueba de aglutinación en portaobjetos
  • Antisueros policlonales liofilizados de conejo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Para uso diagnóstico in vitro.
Tipo de producto Shigella polivalente Grupo A1
Cantidad 3 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vial Shigella Antis Poly A1 Lyophilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide
Para uso diagnóstico in vitro