Learn More
BD Agar para recuento en placa Difco™
Código de producto. 11728942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
11728942 500 g Frasco 500 GR
11708942 2 kg Balde 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11728942 Proveedor BD N.º de proveedor 247940
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilizado para la obtención de recuentos en placa microbiana de leche y productos lácteos, alimentos, agua y otros materiales de importancia sanitaria. El agar para recuento en placa BD™ Difco™ es una base de medio deshidratado que cumple con
El agar para recuento en placa se utiliza para establecer el número de bacterias en agua, aguas residuales, alimentos y productos lácteos. Fabricado de acuerdo con la formulación de la Asociación americana de salud pública (APHA). Se recomienda para la obtención de recuentos en placa de leche y otros productos lácteos; también puede utilizarse para determinar la calidad sanitaria de alimentos, agua y otros materiales. Cada lote de base de medio deshidratado se somete a la prueba de control de calidad de la APHA.
  • Buena respuesta de los cultivos a Lactobacillus johnsonii 11506 y Staphylococcus aureus 25923
  • La digestión enzimática de la caseína genera aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas complejas
  • El extracto de levadura aporta principalmente las vitaminas del complejo B
  • La dextrosa es una fuente de energía
  • pH (2,35% de solución, 25 °C): 7,0 ± 0,2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW, USDA, APHA
Color Beige
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 30 °C
Formulario Sólido deshidratado
Tipo de medios Agar para recuento en placa
Tipo de producto Agar
Formulación Digestión pancreática de caseína 5 g/l, extracto de levadura 2,5 g/l, dextrosa 1 g/l, agar 15 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para la obtención de recuentos en placa microbiana de leche y productos lácteos, alimentos, agua y otros materiales de importancia sanitaria
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 500 g