Learn More
BD Agar para recuento en placa Difco™
Código de producto. 11708942
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tipo de empaquetado:
Balde
Frasco
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
11708942 2 kg Balde 2 Kg
11728942 500 g Frasco 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11708942 Proveedor BD N.º de proveedor 247910
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilizado para la obtención de recuentos en placa microbiana de leche y productos lácteos, alimentos, agua y otros materiales de importancia sanitaria. El agar para recuento en placa BD™ Difco™ es una base de medio deshidratado que cumple con
El agar para recuento en placa se utiliza para establecer el número de bacterias en agua, aguas residuales, alimentos y productos lácteos. Fabricado de acuerdo con la formulación de la Asociación americana de salud pública (APHA). Se recomienda para la obtención de recuentos en placa de leche y otros productos lácteos; también puede utilizarse para determinar la calidad sanitaria de alimentos, agua y otros materiales. Cada lote de base de medio deshidratado se somete a la prueba de control de calidad de la APHA.
  • Buena respuesta de los cultivos a Lactobacillus johnsonii 11506 y Staphylococcus aureus 25923
  • La digestión enzimática de la caseína genera aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas complejas
  • El extracto de levadura aporta principalmente las vitaminas del complejo B
  • La dextrosa es una fuente de energía
  • pH (2,35% de solución, 25 °C): 7,0 ± 0,2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW, USDA, APHA
Color Beige
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 30 °C
Formulario Sólido deshidratado
Tipo de medios Agar para recuento en placa
Tipo de producto Agar
Formulación Digestión pancreática de caseína 5 g/l, extracto de levadura 2,5 g/l, dextrosa 1 g/l, agar 15 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para la obtención de recuentos en placa microbiana de leche y productos lácteos, alimentos, agua y otros materiales de importancia sanitaria
Tipo de empaquetado Balde
Cantidad 2 kg