Learn More
BD Agar nutritivo Difco™
Código de producto. 11728223
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
11728223 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 11728223 Proveedor BD N.º de proveedor 213000
Edge
Para el cultivo de bacterias y para la enumeración de organismos en agua, aguas residuales, heces y otros materiales.
  • El extracto de ternera proporciona carbohidratos, vitaminas, nitrógeno y sales
  • Las peptonas proporcionan una fuente de nitrógeno
  • El agar es un agente solidificante
  • Consiste en peptona, extracto de ternera y agar
  • La formulación relativamente simple proporciona los nutrientes necesarios para la replicación de un gran número de microorganismos que no son excesivamente fastidiosos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Deshidratado
Cantidad 500 g