Learn More
BD Caldo de nitrato de Difco™
Código de producto. 11792854
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11792854 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11792854 Proveedor BD N.º de proveedor 226810
Ayuda en la identificación de microorganismos gramnegativos aerobios y facultativos anaerobios mediante la prueba de reducción de nitratos. El caldo de nitrato BD™ Difco™ es un medio basal que contiene nitrato de potasio. Los microorganismos se inoculan en el medio y luego se incuban.
Los microorganismos pueden diferenciarse según su metabolismo de ciertos sustratos. La producción de gas a partir de nitrato es una prueba diferencial importante para los bacilos gramnegativos no fermentadores de la glucosa. El producto final de la reducción depende de la especie bacteriana.
  • El caldo de nitrato es un medio basal que contiene nitrato de potasio.
  • El microorganismo objeto de evaluación se inocula en el medio y, tras la incubación, podrá determinarse la reducción del nitrato.
  • Identifica: Acinetobacter calcoaceticus 19606, Enterobacter aerogenes 13048, Escherichia coli 25922, Pseudomonas aeruginosa 27853
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de caldo Caldo de nitrato
Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, COMPF, ISO, SMD, USDA
Color Tono claro a medio
Formulario Deshidratado (flujo libre, homogéneo)
Tipo de producto Medios de microbiología
Formulación Extracto de ternera 3,0 g/l; peptona 4,0 g/l; proteosa peptona (n.º 3) 1,0 g/l; nitrato de potasio 1,0 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para la identificación de microorganismos gramnegativos aerobios y facultativos anaerobios mediante la prueba de reducción de nitratos
Cantidad 500 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • nitrate broth
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium nitrate